Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix E, 15 ml-Röhrchen
Lysematrix E wird vorwiegend für Umweltproben wie Böden, Sedimente, Abwasser und Fäkalien verwendet. Lysematrix E kann aber auch bei der Lyse gemischter Proben wirkungsvoll sein, etwa bei Gewebe, das von Mikroben infiziert wurde, und sie kann in der RNA-Extraktion aus Tumoren und anderen schwierigen Geweben genutzt werden.
Marke: MP Biomedicals™ 116934050
Additional Details : Gewicht : 0.75600kg
Beschreibung
Lysematrix E-Röhrchen enthalten 1,4 mm-Keramiksphären, 0,1 mm-Silikasphären und 4 mm-Glas-Beads. Sie werden zusammen mit FastPrep Instrumenten oder anderen Beads zum Lysieren und Mahlen von Umweltproben für die Nukleinsäure-Extraktion verwendet. Lysematrix E kann aber auch bei der Lyse gemischter Proben wirkungsvoll sein, etwa bei Gewebe, das von Mikroben infiziert wurde, und sie kann in der RNA-Extraktion aus Tumoren und anderen schwierigen Geweben genutzt werden.
- Röhrchengröße: 15 ml
- Probenarten: Boden, Fäkalien, Sediment, Abwasser, Schlamm, Kompost, Rhizosphäre
- Matrix-Zusammensetzung: 1,4 mm-Keramikkugeln, 0,1 mm-Silikakugeln, acht 4 mm-Glasbeads
Spezifikation
1,4 mm-Keramiksphären, 0,1 mm-Silikasphären, 4 mm-Glas-Bead | |
Bodenproben, Umwelt, Fäkalien | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Lysematrix E | |
RNase-frei |
Raumtemperatur | |
DNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
50 x 15-ml-Röhrchen |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.