Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix A
Für alle Probentypen, außer Erdreich, Boden zur anschließenden Isolierung genomischer DNA. MP Biomedicals Lysematrix Ein stoßfestes Röhrchen enthält Granatmatrix und eine 1/4 Zoll-Keramikkugel.
Marke: MP Biomedicals™ 116910050
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Röhrchengröße: 2 ml
- Probentyp: Tierisches Gewebe, Pflanzen, Bakterien, Hefe, Pilze, Algen, Insekten, Nematoden
- Anzureicherndes Molekül: DNA
- Diese Mahlmatrix ist chemisch inert und bindet keine Nukleinsäuren
Certifications
DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Granatmatrix, 1/4 Zoll Keramikkugel | |
Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten, Würmer, Bakterien, Hefe, Pilze, Algen | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Lysematrix A | |
RNase-frei |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
DNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
50 x 2-ml-Röhrchen |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.