Learn More
MP Biomedicals™ Medium für die Lymphozyten-Trennung, von LSM™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 x 100 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- Die Zentrifugation in einem Schritt trennt mononukleare Lymphozyten von Erythrozyten, polynukleären Lymphozyten und den meisten Thrombozyten
- Medium ist eine sterilfiltrierte Lösung aus einem Saccharosepolymer und Diatrizoat-Salzen mit einem spezifischen Gewicht von1.077 bis 1.080 g/ml bei 20 °C
- Jede Charge wird getestet, um Sterilität und Lebensfähigkeit von mehr als96 % der isolierten Lymphozyten im peripheren Blut zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Zellkulturmedium |
| Sterilität | Steril |
| Menge | 5 x 100 ml |
| pH | 7,23 |
| Inhalt und Lagerung | 15 bis 30 °C |