Learn More
MP Biomedicals™ LB-Medium, dehydriert: Großpackung Pulver
Artikelnummer. 11383229 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
454 g
5000 g
Packungsgröße:
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11383229 5000 g 5 Kilogramm
11313229 454 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383229 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 113002042
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Formulierungen für die als LB-Medium bekannten E. coli-Wachstumsmedien enthalten in der Regel 10 g Trypton und 5 g Hefeextrakt pro Liter; enthält 10 g NaCl pro Liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Form Dehydriert
Güte Molekularbiologie
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 10 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Züchten von Bakterien
Verpackungsart Großpackung Pulver
Menge 5000 g