Learn More
MP Biomedicals™ LB-Agar, pulverförmig
Artikelnummer. 11383259 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
454 g
1000 g
5000 g
10 x 500 ml
10 × 1.000 ml
Form:
Pulver
Inhalt und Lagerung:
15°bis 30 °C
Raumtemperatur
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Liter
454 Gramm
5 Kilogramm
5 Liter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Form Inhalt und Lagerung unitSize
11383259 1000 g Pulver 15°bis 30 °C 1 Kilogramm
11373269 10 × 1.000 ml Pulver Raumtemperatur 10 Liter
11363269 10 x 500 ml Pulver Raumtemperatur 5 Liter
11353259 454 g Pulver 15°bis 30 °C 454 Gramm
12968326 1000 g Pulver 15°bis 30 °C 1 Kilogramm
11303269 5000 g Pulver 15°bis 30 °C 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11383259 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 113002232
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Lieferbar in einer Vielzahl von Formaten für Komfort und Anwenderfreundlichkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Form Pulver
Güte Molekularbiologie
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 10 g/l, Agar 15 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Züchten von Bakterien
Menge 1000 g