Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Molecular Biology Certified™ |
| Inhalt und Lagerung | 15 °C bis 30 °C |
| Form | Dehydriert |
| Güte | Molekularbiologie |
| Produkttyp | LB-Agar |
| Zusammensetzung | Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 10 g/l, Agar 15 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für das Wachstum von Escherichia coli und zertifiziert für Plasmid und andere Bakterienkulturen in flüssigen Medien sowie für Klonierung, Kulturmedien und mikrobielle Medien |
| Menge | 5000 g |