Learn More
MP Biomedicals™ LB-Agar, Lennox, Pulver
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
:
Gepudert; 1 kg
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Molecular Biology Certified™ |
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Form | Pulver |
| Güte | Molekularbiologie |
| Produkttyp | Agar |
| Zusammensetzung | Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Agar 15 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Züchten von Bakterien |
| Menge | 1000 g |