Learn More
MP Biomedicals™ LB-Agar, Lennox, Kapseln
Artikelnummer. 11313279 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
Kapseln; 1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11313279 Kapseln; 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11313279 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 113002331
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Formulierungen für die als LB-Medium bekannten E. coli-Wachstumsmedien enthalten in der Regel 10 g Trypton und 5 g Hefeextrakt pro Liter; Lennox LB-Medium enthält auch 5 g NaCl pro Liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Format Kapseln
Güte Molekularbiologie
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 5 g/l, Agar 15 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Züchten von Bakterien
Menge 1000 g