Learn More
MP Biomedicals™ LB-Agar, große Kapseln
Artikelnummer. 11323269 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
227 g
454 g
1000 g
5000 g
Unit Size:
1 Kilogramm
227 Gramm
454 Gramm
5 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11323269 5000 g 5 Kilogramm
11333259 227 g 227 Gramm
11363259 454 g 454 Gramm
11393259 1000 g 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11323269 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 113002246
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Inhalt/Liter: LB-Medium, 15 g Agar-B
8 große Kapseln/l verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Format Kapseln
Güte Molekularbiologie
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 10 g/l, Agar 15 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Züchten von Bakterien
Menge 5000 g