Learn More
MP Biomedicals™ LargeFlex™ Adapter for 2 x 250 mL Tube Holder on FastPrep 96
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
FastPrep-96
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Product Overview: Super-sized adapter for the FastPrep-96™ that holds 2 x 250 mL Lysing Matrix Bottles. For scale-up and small production run capabilities. Compatible with the SafTest™ Food Inspection Platform. The ergonomic design of the adapter ensures an easy loading of Lysing Matrix bottles that remain securely sealed during the homogenization.
- Additionally, frozen samples in Lysing Matrix tubes loaded in the adapter and stored at -20°C or -80°C are ready to be immediately processed with minimal hands-on manipulation, preventing degradation of cellular components by endogenous enzymes.
- A wide range of disposable 250 mL Lysing Matrix bottles ensure thorough homogenization of any sample type in seconds.
- Capacity: 2 tubes
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | FastPrep-96 Adapter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep-96 |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.