Beschreibung
- Nährstoffreiches Medium, das ursprünglich zum Züchten und Halten von E. coli-Stämmen entwickelt wurde.
- Beseitigt Verschwendung, Ungenauigkeiten und Verunreinigungen, die mit dem Auswiegen von Schüttgut verbunden sind.
- Enthält aufgrund des NaCl-Bestandteils wichtige Elektrolyte für den Transport und das osmotische Gleichgewicht
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Format | Kapseln |
| Güte | Molecular Biology Certified™ |
| Medientyp | Bakterienmedien |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Sterilität | Steril |
| Zusammensetzung | 10 g Trypton, 5 g Hefeextrakt, 0.5 g NaCl. Für eine korrekte pH-Einstellung wurden kleine Mengen biologischer Puffer hinzugefügt. |
| pH | 6,9 |
| Menge | 1 kg |