missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Kanamycin-Sulfat

Artikelnummer. p-2625396 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17690897

Marke: MP Biomedicals™ 0219453101

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dienen verschiedenen Zwecken in der Zellkultur, einschließlich Auswahl, Beseitigung von Mykoplasmen und mikrobieller Kontamination sowie Prophylaxe

Alle Antibiotika sind nur für Forschungszwecke bestimmt. Sie sind nicht zur therapeutischen Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt.

Antibiotikum, wirksam gegen die meisten grampositiven und gramnegativen Bakterien und die meisten Hefearten.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Form Kristallines Pulver
Produkttyp Antibiotikum
Menge 1 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kanamycin Monosulfate, Cell Culture Reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Kanamycin Monosulfate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt