Learn More
MP Biomedicals™ Human Albumin, 30%
Artikelnummer. 11494266 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
:
Human Albumin; 50mL
Artikelnummer. 11494266
Marke: MP Biomedicals™ 08823051
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30% Solution prepared from Fraction V human albumin
  • CAS Number: 70024-90-7
  • EC Number: 274-272-6
  • MDL Number: MFCD00081418
  • Format: solution
  • Isoelectric point: 4.7
  • Supplied at pH 7, without any preservative
  • Sterile with purity >96%
For immunoassays and mammalian cell culture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 30g/dL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunoassay, Mammalian Cell Culture
Zusammensetzung Supplied at a pH 7.1 ±0.3 and contains 0.1% Sodium Azide as a preservative
Name Human Albumin (30% Solution)
pH-Bereich 7.1
Menge 50 mL
Quelle Human
Lagerungsbedingungen 2° to 8°C
Form Solution