Learn More
MP Biomedicals™ 1X Hanks' ausgewogene Salzlösung (modifiziert), ohne Phenolrot
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
Phenolrot beeinträchtigt erwiesenermaßen das Wachstum einiger Zellen bei Klonierungsdichten.Verwenden Sie dieses Medium bei der Arbeit mit Stammzellen oder beim Wachstum von Zellen mit geringer Dichte.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) |
| Farbe | Klar |
| Konzentration | 1 X |
| pH | 6,9 bis 7,4 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 500 ml |
| Zusammensetzung | Calciumchlorid 140 mg/l, Magnesiumsulfat 97,7 mg/l, Kaliumchlorid 400 mg/l, Kaliumphosphat (monobasisch) 60 mg/l, Natriumbicarbonat 350 mg/l, Natriumchlorid 8.000 mg/l, Natriumphosphat (dibasisch) 47,7 mg/l, Dextrose 1.000 mg/l |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.