Learn More
MP Biomedicals™ 1X Hanks' ausgewogene Salzlösung, modifiziert
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
Dient zum Waschen von Zellen und Geweben während die Zellen in einem lebensfähigen Zustand gehalten werden.Wird mit Phosphat gepuffert und behält einen physiologischen pH-Wert bei.Enthält Phenolrot.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) |
| Farbe | Rot |
| Konzentration | 1 X |
| pH | 6,9 bis 7,2 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 500 ml |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.