Learn More
MP Biomedicals™ Glucoseoxidase
Artikelnummer. 11481092 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 kU
250 kU
50 kU
500 kU
Packungsgröße:
10 K-Einheiten
250 K-Einheiten
50 K-Einheiten
500 K-Einheiten
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11481092 10 kU 10 K-Einheiten
11491092 50 kU 50 K-Einheiten
11401102 250 kU 250 K-Einheiten
11411102 500 kU 500 K-Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11481092 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0219519610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.19 CHF
    55.98 CHF / 10 K-Einheiten
    Sparen 8.21 CHF
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Von Aspergillus niger
Typ X.-Aktivität: >100 U/mg Definition der Einheit: Eine Einheit oxidiert1.0 μmol β-D-Glucose zu D-Gluconsäure und Wasserstoff2O2 (pro Minute bei 35 °C, pH-Wert 5.1).
Spezifikation
Konzentration >100 U/mg
Farbe Gelb
pH 4 bis 7
Zur Verwendung mit (Anwendung) Glucoseoxidase kann bei der enzymatischen Bestimmung von D-Glucose in Lösung verwendet werden
Inhalt und Lagerung -20 °C
Quelle Aspergillus niger
Menge 10 kU
Produkttyp Glucoseoxidase
Molekulargewicht ≈160000
Hemmstoffe Ag+, Hg2+, Cu2+, 4-Chloromercuribenzoat, 50% D-Arabinose
Form Lyophilisiertes Pulver