missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Gentamicin-Sulfat

Artikelnummer. 11490772 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11490772

Marke: MP Biomedicals™ 0219453001

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dienen verschiedenen Zwecken in der Zellkultur, einschließlich Auswahl, Beseitigung von Mykoplasmen und mikrobieller Kontamination sowie Prophylaxe

Alle Antibiotika sind nur für Forschungszwecke bestimmt. Sie sind nicht zur therapeutischen Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt.

Allgemeine antimikrobielle Wirkung gegen grampositive Bakterien, gramnegative Bakterien und Mykoplasmen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung 4 °C
Form Pulver
Produkttyp Antibiotikum
Sterilität Unsteril
pH 3,5 bis 5,5
Menge 1 g
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gentamicin Sulfate, Cell Culture Reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: gentamycin sulphate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt