Learn More
MP Biomedicals™ Geneclean™ Spin Kit 200 bp bis 300 kb
Artikelnummer. 11363119 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Aufreinigungen
300 Aufreinigungen
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
100 Ansätze
300 Ansätze
50 Ansätze
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
11363119 300 Aufreinigungen 300 Ansätze
11313119 50 Aufreinigungen 50 Ansätze
11333119 100 Aufreinigungen 100 Ansätze
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11363119 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 111101600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    953.00 CHF
    907.45 CHF / 300 Stück
    Sparen 45.55 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Aufreinigung von DNA-Fragmenten von 200 bp bis 300 kbp aus Lösungen und Agarose-Gelen. Das GENECLEAN™ SPIN Kit nutzt SPIN-Filter, die eine Verschleppung von Silikapartikeln in aufgereinigte DNA verhindern. Glassmilk™ Slurry ermöglicht eine Flexibilität von Reaktionsgröße und -volumen.
  • Der GENECLEAN™ Das SPIN-Kit vereinfacht die DNA-Reinigung in drei einfachen Schritten: Binden, Waschen und Eluieren.
  • Ethanolfällung ist niemals erforderlich und aufgereinigte DNA sofort für eine Vielzahl von Downstream-Prozessen bereit
  • Anwendungsbeispiele sind das Entsalzen, die Eliminierung von Proteinen aus enzymatischen Reaktionen, die Entfernung von Primern und nicht inkorporierten Nukleotiden aus enzymatischen Reaktionen, die Trennung von linearisierten von ungeschnittenen Vektoren und die Isolierung von PCR-Reaktionsprodukten von genomischer DNA.
Spezifikation
CAS 593-84-0
Format Bausatz
Isolation Technology Glass Milk
Probentyp Enzymatische Reaktionen, Lösungen, Agarose-Gele
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Isolieren von DNA aus TAE- oder TBE-gepufferten Agarose-Gelen und -Lösungen
Enthält SPIN-Filter
Anzahl Reaktionen 300 Aufreinigungen
pH Geneclean SPIN New Wash pH-Bereich: 7,4 bis 7,7, GC Spin-Elutionslösung pH-Bereich: 6,8 bis 7,2
Produkttyp Spin-Kit
Probenvolumen Bis zu ∼300 mg Gelscheibe oder bis zu ∼300 μL DNA-Lösung
Synonym DNA-Aufreinigungskit
Probenquelle Gele und Lösungen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.