Learn More
MP Biomedicals™ Geneclean™ Glassmilk™
Artikelnummer. 11393099 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1,5 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge
11393099 1,5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11393099 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 111001404
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Es ermöglicht eine Flexibilität der Reaktionsgröße und des Reaktionsvolumens. Glassmilk™ Slurry ist eine speziell vorbereitete wässrige Suspension propiätetischer Kieselgelmatrix
Geneclean™ Glassmilk™ wird mit dem GeneClean™ Kit geliefert, das sich an radioaktive ssDNA oder dsDNA mit Isotopenmarkierung bindet, die aus Agarose aufgereinigt wird, wodurch gereinigte DNA zur weiteren Verwendung entsteht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 593-84-0
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäureaufreinigung
Produkttyp Glassmilk™ Slurry
Menge 1,5 ml
Nur für Forschungszwecke (RUO). Für die CE-IVD-Kennzeichnung klinischer Anwendungen.