Learn More
MP Biomedicals™ FastPROTEIN™ Rote Matrix
Artikelnummer. 11482400 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Aufreinigungen
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11482400 100 Aufreinigungen -
11472400 50 Aufreinigungen 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482400 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 116550700
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Benötigt
FastPrep™ Instrument or alternative high speed disruptor, Microcentrifuge that can freely spin 2.0 mL tubes, Microcentrifuge tubes (2.0 mL and 1.5 mL)
Einfache Lyse von Hefezellen zur Freisetzung rekombinanter Proteine
  • Kit or Assay Type: Protein Isolation, Mini-prep
  • Molecule to be Enriched: Proteins
  • Sample Type: Yeast and Yeast Spores
  • Tube Size: 2 mL
  • Matrix Composition: Matrix C, 1.0 mm silica spheres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Hefeabbaupuffer
Produkttyp Rotes Matrixkit
Menge 100 Aufreinigungen
Enthält Matrix C, 1 mm Silica-Kugeln, Puffer zum Aufbrechen der Hefe, Röhrchen
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Fassungsvermögen 2 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelle Isolierung und Aufreinigung von Proteinen aus Hefekulturen
Matrix FastProtein Rot Matrix
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.