Beschreibung
Benötigt
FastPrep™ Instrument or alternative high speed disruptor, Microcentrifuge that can freely spin 2.0 mL tubes, Microcentrifuge tubes (2.0 mL and 1.5 mL), 1x PBS or Desired Lysis Buffer
- Kit or Assay Type: Protein Isolation, Mini-prep
- Molecule to be Enriched: Proteins
- Sample Type: Bacteria, Gram +/-
- Tube Size: 2 mL
- Matrix Composition: Matrix B, 0.1 mm zirconium silicate
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Blaues Matrixkit |
| Menge | 100 Aufreinigungen |
| Enthält | Matrix B, 0,1 mm Zirkoniumsilikat, Rohre |
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Fassungsvermögen | 2 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle Isolierung und Aufreinigung von Proteinen aus Bakterienkulturen |
| Matrix | FastProtein Blue Matrix |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.