Learn More
MP Biomedicals™ Schraubverschlüsse
Artikelnummer. p-4940393 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1.000/Packung
1000/Packung
500/Packung
Farbe:
Blau
Orange
Rot
Violett
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11472340
Marke: MP Biomedicals™ 115066002
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
These 2 mL Screw Caps are for tubes to be used on FastPrep™ instruments or any bead beater.
  • Screw Caps with O-rings fit 2 mL screw cap tubes and are ideal for high-speed sample preparation instruments.
  • Screw Caps fit Empty Fastprep™ Tubes and are used in Fastprep systems, to hold sample for Homogenization.
  • Available separately for those who wish to fill their own Lysing Matrix Tubes.
  • Adapter Compatibility: ConeFlex Legacy (allows all FP24 adapters on FP96), CoolPrep (24x2 mL), HiPrep (48x2 mL), QuickFlex (96x2 mL), QuickPrep (24x2 mL), QuickPrep All Metal (24x2 mL)
  • Screw Caps can also be found in the FastDNA and FastDNA SPIN Kits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 2 mL
Farbe Rot
Dichte 0,946 g/cm3
Probentyp Alle
Zur Verwendung mit (Geräte) 2 mL Lysing Matrix C Tubes
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung von Nukleinsäuren, Zellkultur, Proteomik, Aufreinigung und Nachweis, Proteinaufreinigung, DNA-Aufreinigung, RNA-Aufreinigung, Pflanzengewebeverarbeitung, Gewebeanalyse, Bodenanalyse, Bakterienkultur, Hefekultur, Pilzgewebeanalyse, Mikrobiom-Studien
Schmelzpunkt 320°F (160°C)
Produkttyp Schraubverschluss
Menge 500/Packung
Bemerkungen Lysing Matrix C tubes have red caps and are found in the Fast RNA Pro Red Kit for isolation of total RNA from yeast and fungi.
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.