Learn More
MP Biomedicals™ FastDNA™-96 Bodenmikroben-DNA-Extraktionskit; Anzahl der Reaktionen:
Das FastDNA™-96 Bodenmikroben-DNA-Extraktionskit wurde zur schnellen und effizienten Isolierung von huminfreier, PCR-fähiger genomischer DNA aus einer Vielzahl von Bodenproben entwickelt.
Marke: MP Biomedicals™ 119696200
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Produktübersicht: Das FastDNA™-96 Bodenmikroben-DNA-Kit isoliert in etwa 50 Minuten schnell und effizient huminfreie, PCR-fähige genomische DNA aus Bodenproben. Gram(+/-)-Bakterien, Pilze, Pflanzen- und Tiergewebe, Algen, Sporen und viele andere Mitglieder einer Bodenpopulation, einschließlich tonhaltiger, sandiger, schlammiger, torfiger, kalkhaltiger und lehmiger Böden, werden mit dem FastPrep™-96-Gerät in ca. 60 Sekunden effizient lysiert.
- Probentyp: Fäkalien, Boden, Abwasser, Umweltwasser, Schlamm
Spezifikation
Kit | |
2 x 96 Aufreinigungen | |
Je 1 |
Fäkalien, Bodenproben, Abwasser, Umweltwasser, Klärschlamm | |
FastDNA-96-Kits |
Sicherheit und Handhabung
- FastDNA-96 Soil Microbe DNA Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: isopropanol, ethanol, glycerol, guanidine hydrochlride
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.