Learn More
MP Biomedicals™ EMM ohne Dextrose, Medien in Pulverform
Artikelnummer. 11377859 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
227 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11377859 227 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11377859 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 114110112
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Definiertes Medium für das Wachstum von S. pombe
Rezeptur
  • 12.35 g Pulver pro Liter verwenden
  • Inhalt/Liter: 3 g Phthalsäure K+, 2.2 g Na2HPO4, 5 g NH4Cl
  • Salze: 1.05g MgCl2·6H2O, 4.7mg CaCl2·2H2O, 1g KCl, 0.04g Na2SO4
  • Vitamine: 1 mg Pantothensäure, 10 mg Nicotinsäure, 10 mg myo-Inositol, 1 mg Biotin
  • Mineralstoffe: 0.5 mg Borsäure, 0.4 mg MnSO4, 0.4 mg ZnSO4·7H2O, 0.2 mg FeCl2·6H2O, 40 μg Molybdänsäure, 0.1 mg KI, 40 μg CuSO4·5H20, 1 mg Zitronensäure
Hefezellkultur, Life Sciences
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Form Pulver
Güte Molekularbiologie
Produkttyp EMM
Zusammensetzung Kaliumhydrogenphthalat 3 g/l (14,7 mM), Na2HPO4 2,2 g/l (15,5 mM), NH4Cl 5 g/l (93,5 mM), MgCl2,6H2O 1,05 g/l (5,2 mm), CaCl2.2H2O 14,7 mg/l (99,8 μM), KCl 1 g/l (13,4 mM), Na2SO4 0,04 g/l (0,28 mM), Pantothensäure 1 mg/l (4,2 μ
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nährmedien für E.coli-Zellen
Menge 227 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • EMM w/o Dextrose (Powder)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium Chloride, Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous, sodium sulphate