Learn More
MP Biomedicals™ DOBA-Medium, Medien in Pulverform
Artikelnummer. 11387799 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
454 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387799 1000 g 1 Kilogramm
11377799 454 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387799 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 114026032
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kann dazu verwendet werden, SD oder SDA durch Kombination mit der entsprechenden Aminosäuremischung zu erzeugen
Rezeptur
  • Verwenden Sie 43.7 g Pulver/Liter
  • Inhalt/Liter: DOB, 17 g Agar-Y
Anwendungen:
Hefezellkultur, Genexpression, Transkriptionsregelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Form Pulver
Güte Molekularbiologie
Produkttyp Hefemedien
Zusammensetzung Stickstoffversorgung: Ammoniumsulfat 5 g/l, Kohlenstoffquelle: Dextrose 20 g/l, Vitamine: Biotin 0,002 mg/l, Calcium-Pantothenat 0,4 mg/l, Folsäure 0,002 mg/l, Inositol 2 mg/l, Niacin 0,4 mg/l, P-Aminobenzoesäure 0,2 mg/l, Pyridoxin-Hydrochlorid 0,4 mg/l, Riboflavin 0,2 mg/l, Thiaminhydrochlorid 0,4 mg/l, Spurenelemente: Borsäure 0,5 mg/l, Kupfersulfat 0,04 mg/l, Kaliumjodid 0,1 mg/l, Eisenchlorid 0,2 mg/l, Mangansulfat 0,4 mg/l, Natriummolybdat 0,2 mg/l, Zinksulfat 0,4 mg/l, Salze: Kaliumphosphat, monobasisch 1000 mg/l, Magnesiumsulfat 500 mg/l, Natriumchlorid 100 mg/l, Calciumchlorid 100 mg/l, Agar 17 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Hefezellkulturen, Genexpression, Transkriptionsregulation
Menge 1000 g