Learn More
MP Biomedicals™ DMEM/Ham's F-12 Medium ohne L-Glutamin, Natriumbicarbonat
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteBeschreibung
- Dient als Kulturmedium für Säugetierkulturen
- Wird als Basalmedium für serumfreie Zellkulturen verwendet
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Dulbecco's Modified Eagle Medium |
| Mit Additiven | Dextrose |
| Ohne Additive | Kein Glutamin, Kein Natriumhydrogencarbonat |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säugetierzellkultur-Anwendungen |
| Menge | 1 x 10 l |
| pH | 7.6 |
| Inhalt und Lagerung | 0 bis 5 °C |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.