Learn More
MP Biomedicals™ Dextrose
Artikelnummer. 11412781 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2,26 kg
11,33 kg
Packungsgröße:
25 Pfund
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11412781 2,26 kg -
11422781 11,33 kg 25 Pfund
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11412781 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0290559405
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Monohydrat
Dextrosemonohydrat ist ein häufig vorkommender natürlicher Zucker, der in Prozesse wie Energieerzeugung, Glykosylierung und Bildung von für die Zellstruktur unabdingbaren Glykanen. Der Stoff ist in einen schädlichen Prozess in Zellen involviert, „Glykation“ genannt. Der Stoff wird als Supplement für Zellkulturen und in zahlreichen zellulären Prozessen verwendet.
  • Formel: C 6 H 12 O 6 ·H 2 O
  • Formelgewicht: 198,18
  • CAS-Nr.: 14431-43-7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Tierfutter
Format Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird als Ergänzung zur Zellkultur und in zahlreichen zellulären Prozessen verwendet
Menge 2,26 kg
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 30 °C