Learn More
MP Biomedicals™ D-(+)- RAFFINOSE (PULVER)
Artikelnummer. 11357769 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. 11357769
Marke: MP Biomedicals™ 114010032
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreines, weißes kristallines Pulver mit Anwendungen in der Kryokonservierung
D-(+)-Raffinose ist ein Trisaccharid, das aus Galaktose, Fruktose und Glukose besteht und durch das Enzym α-Galaktosidase (α-GAL), ein Enzym, das nicht im Verdauungstrakt des Menschen vorkommt, zu D-Galaktose und Saccharose hydrolysiert werden kann. α-GAL hydrolysiert auch andere α-Galaktosidasen, wie z. B. Stachyose, Verbascose, und Galaktinol, falls vorhanden. Das Enzym spaltet keine β-verbundene Galaktose, wie etwa in Laktose. Die Raffinose-Familie von Oligosacchariden (RFOs) sind Alpha-Galaktosyl-Derivate von Saccharose, und die am häufigsten sind die Trisaccharideraffinose, die Tetrasaccharid-Stachyose und die Pentasaccharid-Verbascose.
  • Reinheitsgrad:≥98 %
  • Physikalische Beschaffenheit: Weißes Kristallpulver
  • Synonyme: O-α-D-Galactopyranosyl-(1--->6)-α-D-Glucopyranosyl β-D-Fructofuranoside; Melitose; Melitriose
  • CAS-Nummer: 17629-30-0
  • Summenformel: C18H32O16 5H2O
  • Molekulargewicht: 594.5
  • Beilstein-Registernummer: 99541
  • MDL-Nummer: MFCD00071590
  • Optische Rotation: 101-107°
  • Wird in Verfahren zur Kryokonservierung verwendet, um vor dem Einfrieren eine Hypertonizität für die Zellaustrocknung zu gewährleisten)
  • Wird als Basissubstanz für Sucralose verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Menge 1000 g