Learn More
MP Biomedicals™ CSM-LEU-TRP, Medien in Pulverform
Double-Dropout von Komplettergänzungsmischung (CSM) von Aminosäuren für S. cereviseae-Wachstumsmedien
113.42 CHF - 855.42 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Form Pulver
Produkttyp CSM-LEU
Zusammensetzung Adenin 10 mg/l; L-Arginin HCl 50 mg/l; L-Aspartiksäure 80 mg/l; L-Histidin HCl 20 mg/l; L-Isoleucin 50 mg/l; L-Leucin 0 mg/l; L-Lysin HCl 50 mg/l; L-Methionin 20 mg/l; L-Phenylalanin 50 mg/l; L-Threonin 100 mg/l; L-Tryptophan 0 mg/l; L-Tyrosin 50 mg/l; Uracil 0 mg/l; L-Valin 140 mg/l
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11347909
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MP Biomedicals™
114520022
100 g
855.42 CHF
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11337909
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MP Biomedicals™
114520012
10 g
113.42 CHF
10 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Komplette Formulierungen
Rezeptur
  • Fügen Sie jedem Liter DOB oder DOBA 0.64 g CSM-Leu-Trp hinzu, und autoklavieren Sie 25 Minuten lang bei 121 °C für komplettes synthetisch definiertes Double-Dropout-Medium
Anwendungen:
Hefezellkultur, Genexpression, Transkriptionsregelung
Spezifikation
Spezifikation
Molecular Biology Certified™
Pulver
Adenin 10 mg/l; L-Arginin HCl 50 mg/l; L-Aspartiksäure 80 mg/l; L-Histidin HCl 20 mg/l; L-Isoleucin 50 mg/l; L-Leucin 0 mg/l; L-Lysin HCl 50 mg/l; L-Methionin 20 mg/l; L-Phenylalanin 50 mg/l; L-Threonin 100 mg/l; L-Tryptophan 0 mg/l; L-Tyrosin 50 mg/l; Uracil 0 mg/l; L-Valin 140 mg/l
15°bis 30 °C
CSM-LEU
Zum Züchten von Saccharomyces cerevisiae