Learn More
MP Biomedicals™ Kollagenase aus Clostridium histolyticum
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Unterstützung bei der Zerstörung extrazellulärer Strukturen in der Pathogenese von Bakterien wie Clostridium. Diese Enzyme sind Exotoxine (ein Virulenzfaktor) und tragen dazu bei, die Ausbreitung von Gas-Gangrän zu erleichtern. Sie zielen normalerweise auf das Bindegewebe in Muskelzellen und anderen Körperorganen ab.
- Synonyme: Clostridiopeptidase A
- CAS-Nummer: 9001-12-1
- EC-Nummer: 232-582-9
- MDL-Nummer: MFCD00130830
- Format: Dialysiertes, gefriergetrocknetes, braunes, grobkörniges Pulver
- Spezifische Aktivität: > 125U/mg
- Löslichkeit: Enzym bei einer Konzentration von 1 mg/ml in 0,05 M TES mit 0,36 mM Calciumchlorid, pH 7,5 auflösen
Hinweis: Dieser Artikel ist ausschließlich für Forschungsanwendungen vorgesehen. Er ist kein Arzneibuchartikel und nicht für medizinische Zwecke bestimmt.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | >125 U/mg |
| Farbe | Braun |
| pH | 7 bis 9 |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Quelle | Clostridium histolyticum |
| Menge | 100 mg |
| Produkttyp | Kollagenase |
| Molekulargewicht | 105000 und 57400 |
| Hemmstoffe | Metall-Chelatbildner wie Cystein, EDTA oder o-Phenanthroplin |
| Form | Lyophilisiertes Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Collagenase, Type I
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: collagenase