Learn More
MP Biomedicals™ Chorionic Gonadotropin (hCG)
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Beschreibung
Lyophilized.
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | ∽39500 |
| Name | Chorionic Gonadotropin from Human Pregnancy Urine |
| Menge | 10 mg |
| Quelle | Human Pregnancy Urine |
| Lagerungsbedingungen | -20°C |
| Form | Lyophilized |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chorionic Gonadotropin, USP
- Achtung
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- MIXTURE LIST-Enthält: Chorionic Gonadotropin