Learn More
MP Biomedicals™ Carbonanhydrase
auf Anfrage
Spezifikation
Konzentration >2000 U/mg
Farbe Tan
Zur Verwendung mit (Anwendung) Molecular biology, cell biology
Inhalt und Lagerung 2°C to 8°C
Quelle Bovine erythrocytes
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aktivität von 2000Einheiten/mg
Spezifikation
Spezifikation
>2000 U/mg
Molecular biology, cell biology
Bovine erythrocytes
30000
Tan
2°C to 8°C
Carbonic Anhydrase
Lyophilized Powder