Learn More
MP Biomedicals™ Bindungsmatrix
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteBeschreibung
Wird zur Extraktion genomischer DNA aus Pflanzen, Tieren, Bakterien, Hefen, Algen und Pilzen sowie in Boden- und Umweltproben verwendet. Die Bindungsmatrix ist eine Komponente der FastDNA und aller FastDNA Spin Kits und wird zur Bindung von DNA aus einem Lysat verwendet. Nach der Bindung werden Verunreinigungen und Inhibitoren mit der SEWS-M-Lösung abgewaschen. Die daraus resultierende reine DNA wird dann mit einer Elutionslösung oder DDI-Wasser aus der Bindungsmatrix eluiert.
Spezifikation
Spezifikation
| Probentyp | Samen, Sporen, Bakterien (Gram +/-), Tierische Gewebe, Fäkalien, Lebensmitteln, Pilze, Pflanzen, Wurzeln, Bodenproben, Abwasser, Hefe |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep-24, FastPrep 120, FastPrep-96, SuperFastPrep-1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenvorbereitung; Probenlyse; Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren; Molekularbiologie; Genexpression; mikrobiologische Analyse; Genfunktion; Genregulation |
| Produkttyp | Bindungsmatrix |
| Menge | 2 x 30 ml |
| Probenvolumen | Bis zu 500 mg pro Präparat |
Sicherheit und Handhabung
- Binding Matrix
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidine thiocyanate
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.