Learn More
MP Biomedicals™ BigPrep™ Lysematrix Y
Kommt bei der Trennung und Reinigung von Nukleinsäure zum Einsatz Ideal zum Aufbrechen sehr fester Zellwände. DNase- und RNase-frei.
Marke: MP Biomedicals™ 116976050
539.34 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Jedes schlagfeste 2 ml-Röhrchen enthält Yttria-stabilisierte Zirconiumoxid-Beads von 2,0 mm Durchmesser.
- Y2O3 + ZrO2 hat eine hohe Dichte und eine äußerst hohe Härte, wodurch diese Matrix ideal für das Aufbrechen sehr zäher Zellwände ist, während seine glatte Oberfläche Aufscheren minimiert.
- Matrix Z ist eine Alternative zur äußerst aggressiven Matrix A, da die geringere Scherrate Qualitätsminderung in Anwendungen wie RNA- und Proteinisolierung aus sehr zähem Gewebe minimiert.
Spezifikation
Yttrium-stabilisiertes Zirkoniumoxid | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Jedes Röhrchen (0.5 mm Durchmesser) enthält Yttrium-stabilisierte Zirconiumoxid-Beads. | |
50 x 50 ml |
Animal Tissues, Plants, Insects | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
Lysematrix Y |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.