Learn More
MP Biomedicals™ b-Lactamase [E.C. 3.5.2.6]
Aus Bacillus cereus
Marke:  MP Biomedicals™ 0219003401
Additional Details : CAS : 9073-60-3 Gewicht : 0.00100kg
Artikelnummer. 11474472
  • 518.34 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gefriergetrockneter Feststoff. Aktivität: Jedes Fläschchen enthält 500 U β-Lactamase I und 50 U β-Lactamase II. Einheiten-Definition: Eine Einheit ist definiert als die Enzymmenge, die 1.0 μm Benzylpenicillin und 1.0 μm Cephalosporin C pro Minute bei 25 °C in Gegenwart von EDTA pH 7.0 hydrolysiert.
Spezifikation
Spezifikation
7
4 °C
1 Fläschchen
32000
Lyophilisierter Feststoff
Zerstörung von Beta-Lactam-Antibiotika in Körperflüssigkeiten oder Kulturmedien; wird bei der Herstellung von Penicillin verwendet
Bacillus cereus
B-Lactamase
Clavulansäure, Sulbactam, Tazobactam