Learn More
MP Biomedicals™ Aprotinin, From Bovine Lung
From Bovine Lung
auf Anfrage
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Inhibition Assay |
---|---|
Molekulargewicht | 6511.23 |
Name | Aprotinin from Bovine Lung |
pH-Bereich | 5 to 7 |
Quelle | Bovine Lung |
Beschreibung
Aprotinin, [9087-70-1]
- C284H432N84O79S7
- Lyophilized white powder
Spezifikation
Inhibition Assay | |
Aprotinin from Bovine Lung | |
Bovine Lung | |
Lyophilized |
6511.23 | |
5 to 7 | |
4°C |