Learn More
MP Biomedicals™ Spectinomycin, Dihydrochlorid-Pentahydrat, PhytoPure™
Artikelnummer. 17620917 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17620917 5 g 5 Gramm
17610917 1 g 1 Gramm
11470802 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17620917 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0219454005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00 CHF
    168.92 CHF / 5 Gramm
    Sparen 9.08 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Es handelt sich um ein Aminocyclitol-Antibiotikum, das eng mit den Aminoglykosiden verwandt ist und die Proteinsynthese (Verlängerung) durch Störung der Peptidyl-tRNA-Translokation hemmt. Es ist gegen gramnegative Bakterien wirksam und wird als Selektionsmittel für transformierte Pflanzenzellen verwendet, die das selektierbare Markergen Spcr enthalten.
  • Format: Kristallines Pulver, unsteril
  • Synonyme: U18409AE; Actinospectacin; M141; Trobicin  
Specinomycin wird in Zellkulturanwendungen eingesetzt. Es ist gegen gramnegative Bakterien wirksam. Es hat sich gezeigt, dass es eine Vielzahl von Anwendungen hat, darunter die Behandlung von akuter Gonorrhoe-Urethritis und Zervixitis, die Markierung von Zellschichten zur Überwachung des Zellschicksals während der Blattentwicklung, als Selektionsmarker in pflanzenbezogenen Transformationssystemen für Pflanzenzellen, die das Markergen Spcr enthalten, die Untersuchung von Atemwegsinfektionen bei Rindern, die durch Pasteurella multocida und Mannheimia haemolytica verursacht werden, und die Erzeugung von Pflanzen, denen die plastidenkodierte RNA-Polymerase auf MS-Agar-Medien fehlt. Spectinomycin findet auch Anwendung bei der Amplifikation von Plasmiden mit niedriger Kopienzahl, die Replikons tragen.
Alle Antibiotika sind ausschließlich für Forschungszwecke bestimmt. Sie sind nicht zur therapeutischen Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt.
Spezifikation
CAS 22189-32-8
Inhalt und Lagerung 4 °C
Form Kristallines Pulver
Produkttyp Antibiotikum
Menge 5 g