Learn More
MP Biomedicals™ Antibiotika: Puromycin-Dihydrochlorid
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Beschreibung
- Format: Pulver, unsteril
Alle Antibiotika sind nur für Forschungszwecke bestimmt. Sie sind nicht zur therapeutischen Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Antibiotikum |
| Menge | 10 mg |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Puromycin Dihydrochloride, cell culture reagent
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Puromycin Dihydrochloride