Learn More
MP Biomedicals™ Alpha-Amylase aus Bacillus subtilis
Die Verflüssigungs-Diastase wird als trockenes, frei fließendes Pulver mit hoher Gleichförmigkeit und Lagerungsstabilität geliefert
96.78 CHF - 390.08 CHF
Spezifikation
Farbe | Cremefarben bis bräunlich |
---|---|
Inkubatortemperatur | 60°bis 80 °C |
pH | 5 bis 7 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kohlenhydrat-Hydrolyse |
Inhalt und Lagerung | 4 °C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11463130
|
MP Biomedicals™
0210044780 |
100 g |
96.78 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11473130
|
MP Biomedicals™
0210044790 |
500 g |
390.08 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- CAS-Nummer: 9000-90-2
- EC-Nummer: 232-565-6
- MDL-Nummer: MFCD00081319
- Format: Cremefarbenes bis braunes Pulver
- Spezifische Aktivität: ∽165,000BAU/g
- pH: 5 bis 7 (optimal um 6.1)
Spezifikation
Cremefarben bis bräunlich | |
5 bis 7 | |
4 °C | |
alpha-Amylase |
60°bis 80 °C | |
Kohlenhydrat-Hydrolyse | |
Bacillus subtilis | |
Pulver |