Learn More
MP Biomedicals™ Albumin Human 10%, Prepared from Fraction V human albumin
Supplied at a pH of 7.1 ±0.3 and contains 0.05% sodium azide as a preservative
Marke:  MP Biomedicals™ 08810171
Additional Details : CAS : 70024-90-7 Gewicht : 0.05000kg
Artikelnummer. 11474216
  • 320.12 CHF / 50 Milliliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • CAS: 70024-90-7
  • Purity: >96.0 %
Spezifikation
Spezifikation
65
7.1
Human Albumin
Liquid
Human Albumin Protein
50mL
0° to 5°C