Learn More
MP Biomedicals™ 1/4 in.-Keramikkugel
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100/Packung
1000 Packung
50/Packung
500 Packung
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
50 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Zirkonium(II)-oxid-beschichtete Keramik-Mahlkügelchen
- Chemisch inert
- Komponente von Lysing Matrix A- und M-Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Bead-Typ | Zirkonoxid-beschichtete Keramik |
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Probentyp | Knochen, Herz, Lunge, Samen, Skelettmuskel, Sporen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hart brechende, spröde Proben |
| Produkttyp | Massenmatrix |
| Menge | 1000 Packung |
| Probenvolumen | Unbegrenzt |
| Synonym | 1/4 Zoll Zirkonoxid Banded Satellite zum Schleifen |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.