Learn More
MP BIOMEDICALS MP Aluminiumoxid B
Artikelnummer. 15593447 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
Aluminiumoxid B
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15593447 Aluminiumoxid B
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15593447 Lieferant MP BIOMEDICALS Lieferanten-Nr. 0202041
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Aluminiumoxid B für die Chromatographie.
32 bis 63 μm, aktives, basisches pH-Aluminiumoxid B für die Chromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße 32 bis 63 μm
Verfahren Chromatographie
Typ Aluminiumoxid B
Material Aluminiumoxid B