Learn More
Welch™ Vakuumpumpe MP 601 T
Diese Pumpen eignen sich für Anwendungsbereiche mit normaler Beanspruchung. Welch Ilmvac™ MP 601 T Vakuumpumpen wurden speziell auf die Anforderungen einer ölfreien Vakuumerzeugung abgestimmt.
Marke: Welch™ 411943
Additional Details : Gewicht : 22.60000kg
Beschreibung
- Geringes Gewicht und hervorragende Ergonomie
- Endvakuum von 75 bis 1 mbar und Spitzendurchflussraten bis zu 138 l/min
- Die bewährte Membrantechnologie bietet dem Anwender einen doppelten Nutzen
- EIN/AUS-Schalter und interner Thermoschutzschalter für Motor, Netzkabel und Stecker
- Tragegriff
- Schwingungsdämpfungsfüße
- MP-Ausführungen werden mit Abgasschalldämpfer geliefert
- MPC-Ausführungen verfügen über ein Gasballastventil
- Analytisch reines, ölfreies Vakuum
- Anwenderfreundlich
- Leichte und robuste Konstruktion
- Entwickelt für den Dauerbetrieb
- Wartungsfreies Antriebssystem und bewährte lange Membranlebensdauer
- Minimale Vibration während des Betriebs
- Großer Vakuum- und Durchflussbereich je nach Anwendung
- Hervorragende chemische Beständigkeit (MPC-Ausführungen)
Spezifikation
81 l/min | |
390 mm | |
370 W | |
81 l/min | |
170 mm | |
Vakuumpumpe | |
230 V |
230 V | |
MP 601 T | |
22,6 kg | |
50/60 Hz | |
390 mm | |
<2 mbar |