missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Mouse XL IL-21, Luminex™ Performance Assay

Artikelnummer. 18452060
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18452060

Marke: R&D Systems™ LMXL594

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Luminex bead-based multiplex assays are designed to provide accurate, reproducible results for every target analyte.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 1 Kit
Spezies Mouse
Gen-ID (Entrez) 59067
Synonym CVID11, IL21, IL-21Za11interleukin-21, interleukin 21, interleukin-21 isoform, Za11
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt