Learn More
Invitrogen™ Mouse VISTA/B7-H5/PD-1H ELISA Kit
Artikelnummer. p-7219833
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 17125679
Marke: Invitrogen™ EM74RBX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
Mouse VISTA/B7-H5/PD-1H quantitates mouse VISTA/B7-H5/PD-1H in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse VISTA/B7-H5/PD-1H.
VISTA (V-Domänen-Ig-Suppressor der T-Zell-Aktivierung), auch bekannt als B7-H5 oder PD-1H, ist ein Produkt des VSIR-Gens. Obwohl VISTA Sequenzhomologien mit PD-L1 teilt, hat es ein anderes Expressionsmuster. Sowohl bei der Maus-als auch beim Menschen wird VISTA hauptsächlich auf hämatopoetischen Zellen mit der höchsten Dichte auf myeloischen Zellen und der geringsten Dichte auf T-Zellen exprimiert. In der Regel fehlt es bei B-Zellen. Es wurde gezeigt, dass VISTA, das von Antigen-präsentierenden Zellen exprimiert wird, die Proliferation und Cytokinproduktion von CD4- und CD8-T-Zellen direkt unterdrückt, wodurch es ein Ziel für die Krebsimmuntherapie ist. Zu den gemeldeten Liganden von VISTA gehören CD28H, VSIG-3 und VSIG-8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer 4632428N05Rik; B7H5; B7-H5; C10orf54; Chromosom 10 offener Leserahmen 54; DD1alpha; Tod-Domäne1alpha; Dies1; Differenzierung von ESCs 1; GI24; PD-1 H; PDCD1-Homolog; PD-H1; Thrombozytenrezeptor Gi24; PP2135; RIKEN cDNA 4632428N05-Gen; SISP1; sisp-1; stressinduziertes sezerniertes Protein-1; UNQ730/PRO1412; V-Domänen-Ig-Suppressor der T-Zellaktivierung; VISTA; V-Set Domänen-haltiger Immunoregulatorrezeptor; V-Set Immunoregulatorrezeptor; Vsir; V-Typ Immunglobulin-Domäne-haltiger Suppressor der T-Zellaktivierung
Assay-Bereich 3 bis 600 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 3 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) Q9D659.
Gensymbol VSIR
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Plasma, 50 µl; Überstand, 50 µl; Serum, 50 µl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel VISTA
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min