Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platinum ELISA-Kit für Maus-VEGF-A
Artikelnummer. 15582047
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
96 Tests
Artikelnummer. 15582047
Marke: Invitrogen™ BMS6192TEN
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Der/die Aluminiumbeutel mit einer Mikrozellenplatte, der/die mit polyklonalem Antikörper gegen Maus-VEGF-A beschichtet ist/sind
Biotin-Konjugat anti-Maus VEGF-A polyklonaler Antikörper
Streptavidin-HRP
Maus-VEGF-A Standard gefriergetrocknet, 4 ng/ml nach Rekonstitution
Probenverdünner
Assay-Verdünnungsmittel
Konjugat-Verdünnungskonzentrat 20x
Waschpuffer Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Klebefolien
Für den quantitativen Nachweis von Maus-VEGF-A.
Der ELISA für den vaskulären endothelialen Maus-Zellwachstumsfaktor A (Maus-VEGF-A) quantifiziert Maus-VEGF-A in Mausserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Maus-VEGF-A. Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für Maus-VEGF-A misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
VEGF (vascular endothelial growth factor) which is a 45 kDa homodimeric, disulfide-linked glycoprotein involved in angiogenesis which promotes tumor progression and metastasis. VEGF has a variety of effects on vascular endothelium, including the ability to promote endothelial cell viability, mitogenesis, chemotaxis, and vascular permeability. The VEGF family currently includes VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E, and PIGF. VEGF and its receptor system have been shown to be the fundamental regulators in the cell signaling of angiogenesis. Most tumors have the absolute requirement of angiogenesis, and VEGF has been described as the most potent angiogenic cytokine linked to this process. To date 5 different isoforms of VEGF have been described. These isoforms are generated as the result of alternative splicing from a single VEGF gene. These various isoforms have been shown to bind to two tyrosine-kinase receptors flt-1 (VEGFR-1) and flk-1/KDR (VEGFR-2), which have been found to be expressed almost exclusively on endothelial cells. VEGF and its high-affinity binding receptors, the tyrosine kinases FLK1 and FLT1, are thought to be important for the development of embryonic vasculature. Studies have shown that an alternately spliced form of FLT1 produces a soluble protein, termed sFLT1, which binds vascular endothelial growth factor with high affinity, playing an inhibitory role in angiogenesis. Elevated levels of VEGF is linked to POEMS syndrome (Polyneuropathy, Organomegaly, Endocrinopathy, Monoclonal gammopathy, Skin changes) also known as Crow-Fukase syndrome which affects multiple organs in the body.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse Q00731
Assay-Bereich 62.5 bis 4,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 20,0 pg/mL
Konjugat Biotin
Immunassay-Kit-Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-Alias angiogenic factor; etID309976.16; eVEGF120; eVEGF164; human VEGF121 homolog; MGC70609; MVCD1; ovine vascular endothelial growth factor; RP1-261G23.1; unnamed protein product; VAS; vascular endothelial growth factor; vascular endothelial growth factor (VEGF) precursor; vascular endothelial growth factor 121 isoform; vascular endothelial growth factor 164; vascular endothelial growth factor 165b; vascular endothelial growth factor 182; vascular endothelial growth factor 182 isoform; vascular endothelial growth factor 188; vascular endothelial growth factor 188 isoform; vascular endothelial growth factor 189; vascular endothelial growth factor A; vascular endothelial growth factor A121; vascular endothelial growth factor A165; vascular endothelial growth factor Aa; Vascular endothelial growth factor A-A; vascular endothelial growth factor isoform 165; vascular permeability factor; Vasculotropin; VEGF; VEGF1; VEGF164; VEGF182; VEGF188; vegfa; VEGF-A; VEGFA165b; vegfaa; VEGF-A-A; VEGFMGC70609; VPF; VPF ant; wu:fj82c06angiogenic factor; etID309976.16; eVEGF120; eVEGF164; human VEGF121 homolog; MGC70609; MVCD1; ovine vascular endothelial growth factor; RP1-261G23.1; unnamed protein product; VAS; vascular endothelial growth factor; vascular endothelial growth factor (VEGF) precursor; vascular endothelial growth factor 121 isoform; vascular endothelial growth factor 164; vascular endothelial growth factor 165b; vascular endothelial growth factor 182; vascular endothelial growth factor 182 isoform; vascular endothelial growth factor 188; vascular endothelial growth factor 188 isoform; vascular endothelial growth factor 189; vascular endothelial growth factor A; vascular endothelial growth factor A121; vascular endothelial growth factor A165; vascular endothelial growth factor Aa; Vascular endothelial growth factor A-A; vascular endothelial growth factor isoform 165; vascular permeability factor; Vasculotropin; VEGF; VEGF1; VEGF164; VEGF182; VEGF188; vegfa; VEGF-A; VEGFA165b; vegfaa; VEGF-A-A; VEGFMGC70609; VPF; VPF ant; wu:fj82c06; Vegf; Vpf
Gen-ID (Entrez) 22339
Gensymbol Vegf,Vpf
Interassay-VK 6,4%
Intraassay-VK 3,8%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Protein-Aliase VEGF-A, Vascular permeability factor, VPF
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor A, VPF
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 Std 30 Min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke