Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Maus-TIMP1-Zelllysat
Beschreibung
Includes
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Der Maus-Matrix-Metallprotein 1-Zelllysat-Gewebehemmer (Ms TIMP-1)-ELISA quantifiziert Ms TIMP-1 in Rattenserum, -plasma und -zellkulturmedien. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Ms TIMP-1. Verfahrensprinzip Der Maus TIMP.1-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-linked Immunosorbent Assay) misst die Zielmenge, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Gehäuse P12032 |
| Assay-Bereich | 1.37 bis 1000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 3 pg/mL |
| Kalibrierbereich | 3 bis 1000 pg/ml |
| Assay | Festphasen-Sandwich-ELISA |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Proteinfamilie | Zytokine und Rezeptoren |
| Probentyp | Zelllysate |
| Spezifität | Das in diesem Kit bereitgestellte Antikörperpaar erkennt Maus-TIMP-1. |
| Mehr anzeigen |