Learn More
R&D Systems™ Mouse VEGFR2/Flk-1 Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
1 x 96-Well-Platte
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The Mouse VEGFR2/Flk-1 Quantikine ELISA Kit quantifies mouse VEGFR2/KDR/Flk-1 in cell culture supernates (50 ul), tissue homogenates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 0.16 - 10ng/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.049ng/mL |
| Konjugat | HRP |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Tissue Homogenates |
| Spezifität | Natural and Recombinant Mouse sVEGF R2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 16542 |
| Menge | 1 x 96-Well-Platte |
| Probenvolumen | Cell Culture Supernates (50uL),Tissue Homogenates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL) |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Mehr anzeigen |