Learn More
R&D Systems™ Mouse Semaphorin 3G (NP_001020550.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18730037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18730037 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18730037 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC3279
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    748.00 CHF
    706.65 CHF / 10 Mikrogramm
    Sparen 41.35 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Gen SEMA3G
Zugriffsnummer NP_001020550.1
Gen-ID (Entrez) 56920
Gen-Alias (semaphorin) 3 G, FLJ00014, MGC119473, sem2, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, SEMA3G, Semaphorin sem2, semaphorin-3 G
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Mouse
Menge 10 μg