Learn More
R&D Systems™ Mouse/Rat Cystatin C Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
1 x 96-Well-Platte
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The Mouse/Rat Cystatin C Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse, rat Cystatin C in cell culture supernates (50 ul), cell lysates (50 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul), urine (10 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 125.00 - 8000pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 12.9pg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Zelllysate, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Urin |
| Spezifität | Natural and Recombinant Mouse and Rat Cystatin C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 13010 |
| Menge | 1 x 96-Well-Platte |
| Probenvolumen | Cell Culture Supernates (50uL),Cell Lysates (50uL),Serum (10uL),EDTA Plasma (10uL),Heparin Plasma (10uL),Urine (10uL) |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Mehr anzeigen |